Learn More
4-Ethoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10596413 10 g 10 Gramm
10057034 5 g 5 Gramm
10235724 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01663EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3460-49-9
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
InChI-Schlüssel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-Name 1-Ethoxy-4-Isothiocyanatobenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%