Learn More
4-Ethoxystyrol, 97 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357186
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357186 5 g 5 Gramm
11347186 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07209.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5459-40-5 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5459-40-5
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00009097
InChI-Schlüssel OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79570
IUPAC-Name 1-Ethenyl-4-Ethoxybenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxystyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.99
Siedepunkt 99°C to 100°C (11 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 5 g
Beilstein 1935209
Synonym 4-ethoxystyrene, p-ethoxystyrene, p-vinylphenetole, benzene, 1-ethenyl-4-ethoxy, 1-ethoxy-4-vinylbenzene, acmc-20amj9, 1-ethoxy-4-vinylbenzene #, benzene,1-ethenyl-4-ethoxy, 4-ethoxystyrene, technical grade
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 97%