Learn More
4-Ethyl-2-Methoxyphenol, 1,000 μg/ml, 1 ml, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15206356 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
23 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15206356 1 ml 23 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15206356 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 4183
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 2785-89-9
Summenformel C9H12O2
MDL-Nummer MFCD00038714
Menge 1 ml
Synonym P-Ethylguajacol, Homokresol, Guaiacylethan, 4-Hydroxy-3-Methoxy-Ethylbenzol, Guajakol, 4-ethyl, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
InChI-Schlüssel CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
IUPAC-Name 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
PubChem CID 62465