Learn More
4-Ethyl-2-Octanol, erythro + threo, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418827
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11418827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19956.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19780-78-0
Summenformel C10H22O
Molekulargewicht (g/mol) 158.285
MDL-Nummer MFCD00046660
InChI-Schlüssel GVKBTEISGUWZEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyl-2-octanol, 2-octanol, 4-ethyl, acmc-1bvb5, 4-ethyl-2-octanol, erythro + threo, 4-ethyl-2-octanol, threo + erythro
PubChem CID 542469
IUPAC-Name 4-ethyloctan-2-ol
SMILES CCCCC(CC)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-2-octanol
Namenshinweis erythro + threo
Brechungsindex 1.4361
Menge 5 g
Formelmasse 158.28
Reinheit (%) 98%