Learn More
4-Ethyl-2-Octanol, erythro + threo, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethyl-2-octanol |
| Namenshinweis | erythro + threo |
| Brechungsindex | 1.4361 |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 158.28 |
| Reinheit (%) | 98% |