Learn More
4-Ethyl-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30382708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382708 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE937245500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Summenformel C9 H9 N O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 4-Ethyl-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.172
Formelmasse 195.053