Learn More
4-Ethyl-N,N-diphenyl-1-naphthalincarboxamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethyl-N,N-diphenyl-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 824430-38-8 |
| Summenformel | C25H21NO |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H21NO/c1-2-19-17-18-24(23-16-10-9-15-22(19)23)25(27)26(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-18H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(C(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc14 |
| IUPAC-Name | 4-ethyl-N,N-diphenylnaphthalin-1-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.44 |
| Formelmasse | 351.1623 |