Learn More
4-Ethyl-Trans-Beta-Styrylboronsäure-Pinacol-Ester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030601
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15407785 250 mg 250 Milligramm
15487775 1 g 1 Gramm
15497775 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15407785
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30744.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870717-91-2
Summenformel C16H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 258.17
MDL-Nummer MFCD08276837
InChI-Schlüssel WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
IUPAC-Name 2-[(E)-2-(4-Ethylphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Formelmasse 258.17
Reinheit (%) 97%