Learn More
4-Ethylbenzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488877
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488877 1 g 1 Gramm
15498877 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15488877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52259.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65264-05-3
Summenformel C9H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.208
MDL-Nummer MFCD07366399
InChI-Schlüssel RSGJHKJTRAXLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyl-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-ethylbenzamidoxime, 4-ethyl-n-hydroxybenzimidamide, e-4-ethyl-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 8005700
IUPAC-Name 4-Ethyl-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzamidoxime
Menge 1 g
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) 97%