Learn More
4-Ethylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30385062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385062 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE8998151G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzoic acid
CAS 619-64-7
Summenformel C9H10O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCc1ccc(cc1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
Formelmasse 150.0681