Learn More
4-Ethylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382097 10 g 10 Gramm
11392097 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07921.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25309-65-3
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00016383
InChI-Schlüssel SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
IUPAC-Name 4-Ethylbenzonitril
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzonitrile
Dichte 0.956
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 10 g
Beilstein 2040912
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%