Learn More
4-Ethylcyclohexancarbonsäure, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491866 1 g 1 Gramm
15401876 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91328-77-7
Summenformel C9H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD01076323,MFCD01568857
InChI-Schlüssel UNROFSAOTBVBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl, 4-trans-ethyl cyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-, trans, 1s,4r-4-ethylcyclohexane-1-carboxylic acid, pubchem2491, acmc-209o2z, ksc352s1t, ksc352s2b
PubChem CID 1490288
IUPAC-Name 4-Ethylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CCC1CCC(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Namenshinweis Cis + Trans
Menge 1 g
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 97%