Learn More
4-Ethylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045083
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337376 25 g 25 Gramm
11347376 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11337376
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09363.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5441-51-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5441-51-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.20
MDL-Nummer MFCD00001644
InChI-Schlüssel OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-ethyl, 4-ethyl cyclohexanone, 4-ethyl-cyclohexanone, 1-ethyl-4-oxocyclohexane, trans-4-ethylcyclohexanone, acmc-1aru9, ksc273s8l, 5-ethyl-2-oxocyclohexyl
PubChem CID 79506
IUPAC-Name 4-Ethylcyclohexan-1-on
SMILES CCC1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylcyclohexanone
Dichte 0.895
Siedepunkt 192°C to 194°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.4515
Menge 25 g
Beilstein 1924964
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%