Learn More
4-Ethylguaiacol, TRC
Artikelnummer. 30136837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136837 10 g 10 Gramm
30008742 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67872010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-89-9
Summenformel C9 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Synonym Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
IUPAC-Name 4-Ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylguaiacol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Formelmasse 152.0837