Learn More
4-Ethylmorpholin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049349 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049349 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3771.030100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Ethylmorpholin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Ethylmorpholine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H13 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-Ethylmorpholin
Molekulargewicht (g/mol) 115.174
Menge 100 mg
Formelmasse 115,0997 g/mol