Learn More
4-Ethylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353336 25 g 25 Gramm
11333336 1 g 1 Gramm
11343336 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11353336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12718.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23138-50-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00013881
InChI-Schlüssel FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90007
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-isocyanatobenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenyl isocyanate
Dichte 1.024
Siedepunkt 67°C to 68°C (1 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.527
Menge 25 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 971100
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%