Learn More
4-Ethylphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421180 5 g 5 Gramm
11431180 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26313.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40307-11-7 | Molecular Formula: C10H10 | Molecular Weight: 130.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40307-11-7
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00173887
InChI-Schlüssel ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-Ethynylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenylacetylene
Dichte 0.93
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.542
Menge 5 g
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%