Learn More
4-Ethylsulfonylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid |
| CAS | 352530-24-6 |
| Summenformel | C8H11BO4S |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O |
| IUPAC-Name | (4-(Ethylsulfonyl)phenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.05 |
| Formelmasse | 214.05 |