Learn More
4-Ethynylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306684 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10306684 1 g Glasflasche -
10001024 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306684 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379920010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-60-5
Summenformel C9H8O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00168815
InChI-Schlüssel KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylanisole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Farbe Braun oder farblos bis Gelb
Dichte 1.0190g/mL
Siedepunkt 87°C to 91°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽C6H4OCH3
Brechungsindex 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 1.019
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssiger oder schwach schmelzender Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.