Learn More
4-Fluor-1,2-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419066
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419066 5 g 5 Gramm
11429066 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419066 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17936.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene is a raw material used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-1,2-Dimethoxybenzol ist ein Rohstoff für die organische Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.079 g/l25 °C.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 398-62-9
Summenformel C8H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.156
MDL-Nummer MFCD00012201
InChI-Schlüssel DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
PubChem CID 593640
IUPAC-Name 4-Fluor-1,2-dimethoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Dichte 1.171
Siedepunkt 120°C to 123°C (45 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
Beilstein 2441600
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Formelmasse 156.16
Reinheit (%) 98%