Learn More
4-Fluor-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465638 5 g 5 Gramm
15455638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59356.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 699-99-0 | C9H7FO | 150.152 g/mol
It is used in medicine and as an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin und als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. 
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Chloroform
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 699-99-0
Summenformel C9H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 150.152
MDL-Nummer MFCD00797829
InChI-Schlüssel HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 12174986
IUPAC-Name 4-Fluor-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1-indanone
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 97%