Learn More
4-Fluor-2,3-dimethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030723
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15404157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31560.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1737-68-4 | C8H10FN | 139.173 g/mol
4-Fluoro-2,3-dimethylaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2,3-dimethylanilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-68-4
Summenformel C8H10FN
Molekulargewicht (g/mol) 139.173
MDL-Nummer MFCD04972870
InChI-Schlüssel LKMJLYCMLAPNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 4-fluoro-2,3-dimethyl aniline, 2,3-dimethyl-4-fluoroaniline, 4-fluoro-o-xylidine, benzenamine, 4-fluoro-2,3-dimethyl, 4-fluoro-2,3-dimethyl-phenylamine, p-fluordimethylanilin, intermediates-zcf02293, 4-fluoranyl-2,3-dimethyl-aniline, 4-fluoro-2,3-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 17770833
IUPAC-Name 4-Fluor-2,3-dimethylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1C)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 97%