Learn More
4'-Fluor-2'-hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408676 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11408676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16030.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Schmelzpunkt 29°C to 34°C
Siedepunkt 65°C (2 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Summenformel C8H7FO2
MDL-Nummer MFCD00143203
Menge 100 g
Beilstein 2249799
Synonym 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
InChI-Schlüssel HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
PubChem CID 2737326
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%