Learn More
4-Fluor-2-Iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451828
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451828 5 g 5 Gramm
15461828 250 mg 250 Milligramm
15441828 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15451828 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55531.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56096-89-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56096-89-0
Summenformel C7H4FIO2
Molekulargewicht (g/mol) 266.01
MDL-Nummer MFCD04108278
InChI-Schlüssel DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-iodo-benzoic acid, 2-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-iodobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-iodo, benzoic acid, 4-fluoroiodo, pubchem1389, acmc-1atr7, ksc494a9j, benzoic acid,4-fluoro-2-iodo, buttpark 83\07-33
PubChem CID 12520164
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)I)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 143°C to 147°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 266.01
Reinheit (%) 97%