Learn More
4-Fluor-2-methylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435087
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435087 1 g 1 Gramm
15445087 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32364.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80141-91-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80141-91-9
Summenformel C8H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 140.157
MDL-Nummer MFCD03701058
InChI-Schlüssel YSULUXOLTMBSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylphenyl methanol, 4-fluoro-2-methylbenzyl alcohol, 4-fluoro-2-methylbenzylalcohol, rarechem al bd 0506, 4-fluoro-2-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-methanol, 4-fluoro-2-methylphenyl methan-1-ol, 4'-fluoro-2-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 3872017
IUPAC-Name (4-fluor-2-methylphenyl)methanol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Menge 1 g
Formelmasse 140.16
Reinheit (%) 99%