Learn More
4-Fluor-2-methylpyridin, 96%
Artikelnummer. 15461409
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15461409 250 mg 250 Milligramm
15441409 1 g 1 Gramm
15451409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64284.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 766-16-5 | C6H6FN | 111,119 g/mol
Es wird in den Korrelationen mit und Einschränkungen derα Skala der Wasserstoffbrücken-Donor-Aciditäten von Lösungsmitteln.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Es wird verwendet, um Korrelationen mit und Einschränkungen vonα Skala der Wasserstoffbrücken-Donor-Aciditäten von Lösungsmitteln.
Löslichkeit: Schwer löslich
in Wasser.
Hinweise:
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Wärme und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-16-5
Summenformel C6H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 111.119
MDL-Nummer MFCD04114145
InChI-Schlüssel LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 2762819
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Methylpyridin
SMILES CC1=NC=CC(=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylpyridine
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 128°C to 132°C
Brechungsindex 1.4715
Menge 250 mg
Beilstein 107087
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 111.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke