Learn More
4-Fluor-2-nitrobenzolboronsäurepinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466976
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466976 1 g 1 Gramm
15476976 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62059.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1288978-82-4 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1288978-82-4
Summenformel C12H15BFNO4
Molekulargewicht (g/mol) 267.06
MDL-Nummer MFCD16996295
InChI-Schlüssel UEMDKWBOUAQJJU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 71744276
IUPAC-Name 2-(4-Fluor-2-Nitrophenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Synonym 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-fluoro-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-fluoro-2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
Formelmasse 267.06
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest