Learn More
4'-Fluor-2'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498937 5 g 5 Gramm
11488937 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20558.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208173-21-1
Summenformel C9H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 206.14
MDL-Nummer MFCD00061251
InChI-Schlüssel WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PubChem CID 2737535
IUPAC-Name 1-[4 -Fluor-2-(Trifluormethyl)phenyl]Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
Beilstein 7637196
Formelmasse 206.14
Reinheit (%) 97%