Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)-benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484447 5 g 5 Gramm
11474447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20469.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202522-22-3
Summenformel C8H8F4N
Molekulargewicht (g/mol) 194.15
MDL-Nummer MFCD00061164
InChI-Schlüssel BLQGRYYLPWCHMA-UHFFFAOYSA-O
PubChem CID 2734878
SMILES [NH3+]CC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzylamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl amine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzenemethanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine, benzenemethanamine,4-fluoro-2-trifluoromethyl, benzenemethanamine, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine
IUPAC-Name [4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]methanaminium
Formelmasse 193.15
Reinheit (%) 97%