Learn More
4-Fluor-3-(Trifluormethyl)anisol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430408
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430408 5 g 5 Gramm
11420408 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24563.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-3-(trifluoromethyl)anisol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in der pharmazeutischen Agrochemie und in Färbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127271-65-2
Summenformel C8H6F4O
Molekulargewicht (g/mol) 194.13
MDL-Nummer MFCD01631405
InChI-Schlüssel VUSCMOUYRPIURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-methoxybenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-4-methoxy-2-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl-4-fluoroanisole, pubchem8277, acmc-1c1b1, ksc800m0l, 1-fluoro-4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzene, 3-trifluoromethyl-4-fluoroanisole 4-fluoro-3-trifluoromethylanisole
PubChem CID 2774776
IUPAC-Name 1-Fluor-4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES COC1=CC=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
Flammpunkt 67°C (153°F)
Menge 5 g
Formelmasse 194.13
Reinheit (%) 97%