Learn More
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl-bromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10139679 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10139679 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00240DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H5BrF4O
Menge 1 g
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
InChI-Schlüssel BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
IUPAC-Name 2-Brom-1-[4-fluor-3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 285.036
PubChem CID 2778787
Formelmasse 285.04
Reinheit (%) 95%