Learn More
4-Fluor-3-[(trifluormethyl)sulfonyl]benzolsulfonamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1027345-08-9 |
| Summenformel | C7H5F4NO4S2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5F4NO4S2/c8-5-2-1-4(18(12,15)16)3-6(5)17(13,14)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,15,16) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(c1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.24 |
| Formelmasse | 306.9596 |