Learn More
4-Fluor-5-Nitrobenzol-1,2-Diamin, technische Uqalität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10200063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10200063 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10786075 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10200063 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB08542DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 113269-06-0
Summenformel C6H6FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.131
InChI-Schlüssel QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
IUPAC-Name 4-Fluor-5-nitrobenzol-1,2-diamin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Formelmasse 171.13
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch