Learn More
NBD-F 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10237513 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10126800 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415450050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29270-56-2 | C6H2FN3O3 | 183.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29270-56-2
Summenformel C6H2FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 183.1
MDL-Nummer MFCD00010196
InChI-Schlüssel PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
PubChem CID 122123
IUPAC-Name 4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Formelmasse 183.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.