Learn More
4-Fluor-Alpha-methylstyrol, TRC
Artikelnummer. 30389593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389593 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389593 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5940005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
CAS 350-40-3
Summenformel C9H9F
Menge 5 g
Synonym 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 1-Fluoro-4-(prop-1-en-2-yl)benzene, 1-Fluoro-4- isopropenylbenzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene, 2-(4-Fluorophenyl)propene, 4-Fluoro-1-isopropenylbenzene, 4-Fluoro-α-methylstyrene, NSC 74474, p-Fluoro-α-methylstyrene
InChI-Formel InChI=1S/C9H9F/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
SMILES C=C(C1=CC=C(F)C=C1)C
IUPAC-Name 1-Fluor-4-(prop-1-en-2-yl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 136.17
Formelmasse 136.07