Learn More
4-Fluor-o-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493787
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11493787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 452-64-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-64-2
Summenformel C8H9F
Molekulargewicht (g/mol) 124.158
MDL-Nummer MFCD00039217
InChI-Schlüssel WYHBENDEZDFJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-o-xylene, 1,2-dimethyl-4-fluorobenzene, 3,4-dimethylfluorobenzene, 4-fluoro-1,2-xylene, 1-fluoro-3,4-dimethylbenzene, benzene, 4-fluoro-1,2-dimethyl, o-xylene, 4-fluoro, pubchem14118, acmc-1afww, 3,4-dimethyl fluorobenzene
PubChem CID 253306
IUPAC-Name 4-fluor-1,2-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-o-xylene
Dichte 1
Siedepunkt 148°C to 149°C
Menge 5 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.4815
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1856457
Formelmasse 124.16
Reinheit (%) 98%