Learn More
4-Fluoranisol, TRC
Artikelnummer. 30406969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406969 10 g -
30397863 25 g -
30393675 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58768010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-60-9
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
Synonym 1-Fluoro-4-methoxybenzene, 4-Fluoro-1-methoxybenzene, 4-Fluoromethoxybenzene, 4-Fluorophenyl Methyl Ether, 4-Methoxyfluorobenzene, 4-Methoxyphenyl Fluoride, NSC 4672, p-Fluoroanisole, p-Fluoromethoxybenzene, p-Fluorophenyl Methyl Ether, p-Methoxyfluorobenzene
SMILES COc1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoroanisole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Formelmasse 126.0481