Learn More
4-Fluorbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30389441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389441 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5885155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzaldehyde
CAS 459-57-4
Summenformel C7H5FO
Menge 5 g
Synonym NSC 68095, p-Fluorobenzaldehyde, p-Fluorobenzenecarboxaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Fc1ccc(C=O)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 124.11
Formelmasse 124.0324