Learn More
4-Fluorbenzoylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498578 1 g 1 Gramm
15408588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15498578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61988.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 4640-67-9 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4640-67-9
Summenformel C9H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 163.15
MDL-Nummer MFCD00662062
InChI-Schlüssel LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
PubChem CID 2783172
IUPAC-Name 3-(4-Fluorphenyl)-3-Oxopropanenitril
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 163.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest