Learn More
4-Fluorbenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 459-46-1 |
| Summenformel | C7H6BrF |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-4-fluorobenzene, p-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-4-fluorotoluene, alpha-Bromo-p-fluorotoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccc(CBr)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-4-fluorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.02 |
| Formelmasse | 187.9637 |