Learn More
4-Fluorobenzylmagnesiumchlorid, 0.25 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10133194 50 mL 50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10133194
Marke: Thermo Scientific Acros 426790500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Farbe Braun oder Orange bis Gelb
Namenshinweis 0.25M solution in THF
CAS 1643-73-8
CAS Min. % 2.67
CAS Max. % 6.24
Summenformel C7H6ClFMg
Strukturformel FC6H4CH2MgCl
MDL-Nummer MFCD01319898
Konzentration 0.15 to 0.35M (exact strength on the certificate of analysis)
Dichte 0.9480g/mL
Synonym 4-fluorobenzylmagnesium chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl magnesium, 4-fluorobenzylmagnesiumchloride, 4-fluorobenzyl magnesium chloride, pqdgqupddguklp-uhfffaoysa-m, 4-fluoro benzylmagnesium chloride, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25 m in thf, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 4-fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25m w/w in thf
InChI-Schlüssel PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC-Name Magnesium;1-fluoro-4-methanidylbenzol;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 168.88
PubChem CID 2778244
Formelmasse 168.88
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.948
Menge 50 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzylmagnesium chloride, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.