Learn More
4'-Fluorobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341969
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341969 5 g 5 Gramm
11331969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26036.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26393-91-9
Summenformel C10H11FO
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD04038305
InChI-Schlüssel MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-2-Methylpropan-1-on
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoroisobutyrophenone
Brechungsindex 1.498
Menge 5 g
Formelmasse 166.19
Reinheit (%) 97%