Learn More
4-Fluornitrobenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 17910396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910396 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17910396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0935.100050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Fluornitrobenzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoronitrobenzene
CAS 350-46-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Fluoronitrobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H4 F N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 141.1
Menge 50 mg
Formelmasse 141,0226 g/mol