Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenethyl alcohol |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.1200g/mL |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | FC6H4CH2CH2OH |
| Brechungsindex | 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm) |
| Mehr anzeigen |