Learn More
(4-Fluorphenyl)hydrazinhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| CAS | 823-85-8 |
| Summenformel | C6H8ClFN2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-Name | (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.59 |
| Formelmasse | 162.036 |