Learn More
4-Fluorphenylisocyanat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394719
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11394719 1 g 1 Gramm
11424284 5 g 5 Gramm
11434284 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11394719 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12576.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1195-45-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1195-45-5
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00002023
InChI-Schlüssel DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70955
IUPAC-Name 1-fluor-4-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl isocyanate
Siedepunkt 55°C to 56°C (8 mmHg)
Flammpunkt 52°C (125°F)
Geruch Pungent, Makes Eyes Water
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 471609
Synonym 4-fluorophenyl isocyanate, 4-fluorophenylisocyanate, p-fluorophenyl isocyanate, benzene, 1-fluoro-4-isocyanato, isocyanic acid 4-fluorophenyl ester, 1-fluoro-4-isocyanato-benzene, benzene,1-fluoro-4-isocyanato, 4-fluorobenzenisocyanate, paragos 331046, timtec-bb sbb032971
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) ≥98%