Learn More
(4-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30391006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391006 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391006 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF621578250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 103360-04-9
Summenformel C7H6ClFO2S
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 208.64
Formelmasse 207.98