Learn More
(4-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 103360-04-9 |
| Summenformel | C7H6ClFO2S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Cl[S](CC1=CC=C(F)C=C1)(=O)=O |
| IUPAC-Name | (4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.64 |
| Formelmasse | 207.98 |