Learn More
4-Fluorophenylmagnesium-Bromid, 2 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2799188 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10402242 100 mL AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung 100 Milliliter
10597303 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10402242
Marke: Thermo Scientific Acros 377371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-13-6 , 60-29-7
Summenformel C6H4BrFMg
Molekulargewicht (g/mol) 199.31
MDL-Nummer MFCD00009667
InChI-Schlüssel QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 2M Solution in Diethyl Ether
CAS Min. % 38.22, 57.96
CAS Max. % 42.04, 61.78
Strukturformel F(C6H4)MgBr
Konzentration 2 to 2.2M
Dichte 1.0430g/mL
IUPAC-Name Magnesium;Fluorbenzol;Bromid
Formelmasse 199.3
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Menge 100 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.