Learn More
4'-Fluoropropiophenon, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473317 50 g 50 Gramm
11463317 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16219.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-03-1
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.168
MDL-Nummer MFCD00000356
InChI-Schlüssel QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoropropiophenone
Dichte 1.096
Siedepunkt 100°C to 102°C (22 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.5059
Menge 50 g
Beilstein 1210310
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) ≥97%